Tisk…
Potassium difluoroacetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408095-1G PC408095-5G
APOSPC408095-1GEA 4170 CZK
APOSPC408095-1G APOSPC408095-5G
Potassium difluoroacetate 95%
Potassium difluoroacetate
Vzorec: C₂HF₂O₂·K
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16620582
CAS číslo: 6291-26-5