Tisk…
5-Chlorooctafluoropentanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC408092-25G PC408092-5G
APOSPC408092-25GEA 15110 CZK
APOSPC408092-25G APOSPC408092-5G
5-Chlorooctafluoropentanoic acid 95%
5-Chlorooctafluoropentanoic acid
Vzorec: C₅HClF₈O₂
MW: 280.5 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01328318
CAS číslo: 66443-79-6
UN: 1760
ADR: 8 III