Tisk…
Iododifluoroacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC408091-5G PC408091-1G
APOSPC408091-5GEA 14120 CZK
APOSPC408091-5G APOSPC408091-1G
Iododifluoroacetic acid 95%
Iododifluoroacetic acid
Vzorec: C₂HF₂IO₂
Bod varu: 82…87 °C (45 mm Hg)
Bod tání: 92…94 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD27918484
CAS číslo: 1032021-83-2
UN: 3261
ADR: 8,III