Tisk…
Perfluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoic) acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC408088-1G PC408088-5G
APOSPC408088-1GEA 3110 CZK
APOSPC408088-1G APOSPC408088-5G
Perfluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoic) acid
Perfluoro(2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoic) acid
Vzorec: C₁₅HF₂₉O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412274
CAS číslo: 65150-95-0
UN: 3265
ADR: 8,III