Tisk…
Sodium nonafluoropentanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408085-1G PC408085-5G PC408085-250MG
APOSPC408085-1GEA 4770 CZK
APOSPC408085-1G APOSPC408085-5G APOSPC408085-250MG
Sodium nonafluoropentanoate
Sodium nonafluoropentanoate
Vzorec: C₅F₉O₂·Na
MW: 286.028 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01325841
CAS číslo: 2706-89-0