Tisk…
8-Fluorosulphonylperfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxaoctanoyl) fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC408082-100G PC408082-50G
APOSPC408082-100GEA 23150 CZK
APOSPC408082-100G APOSPC408082-50G
8-Fluorosulphonylperfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxaoctanoyl) fluoride 95%
8-Fluorosulphonylperfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxaoctanoyl) fluoride
Vzorec: C₈F₁₆O₅S
MW: 512,122 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16621332
CAS číslo: 4089-58-1
UN: 3265
ADR: 8,III