Tisk…
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC408081-25G PC408081-5G
APOSPC408081-25GEA 24040 CZK
APOSPC408081-25G APOSPC408081-5G
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane 97%
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane
Vzorec: C₅Cl₄F₆O₂
Bod varu: 56 °C (25 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16619610
CAS číslo: 64499-81-6
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III