Tisk…
2'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Chloro-3-fluorophenyl)ethanone
PC408052-1G PC408052-5G
APOSPC408052-1GEA 1740 CZK
APOSPC408052-1G APOSPC408052-5G
2'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
2'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194221
CAS číslo: 161957-57-9