tert-Butyl 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylcarbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC408014-1G
PC408014-250MG
PC408014-5G
APOSPC408014-1GEA
1710
CZK
APOSPC408014-1G
APOSPC408014-250MG
APOSPC408014-5G
tert-Butyl 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylcarbamate
tert-Butyl 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylcarbamate
Vzorec:
C₁₇H₂₅BFNO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09033883 CAS číslo: 262444-42-8 |