4-Bromo-5-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC407085-100MG
PC407085-1G
PC407085-500MG
APOSPC407085-100MGEA
9960
CZK
APOSPC407085-100MG
APOSPC407085-1G
APOSPC407085-500MG
4-Bromo-5-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
4-Bromo-5-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
Vzorec:
C₉H₅BrFNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD15832833 CAS číslo: 1207448-50-7 |