Tisk…
8-Fluoro-3-iodoquinoline 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC407025-1G PC407025-250MG PC407025-5G
APOSPC407025-1GEA 2730 CZK
APOSPC407025-1G APOSPC407025-250MG APOSPC407025-5G
8-Fluoro-3-iodoquinoline 99%
8-Fluoro-3-iodoquinoline
Vzorec: C₉H₅FIN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07700291
CAS číslo: 866782-59-4