Tisk…
4-Hydroxy-2-methyl-7-trifluoromethylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC407016-1G PC407016-5G
APOSPC407016-1GEA 9260 CZK
APOSPC407016-1G APOSPC407016-5G
4-Hydroxy-2-methyl-7-trifluoromethylquinoline
4-Hydroxy-2-methyl-7-trifluoromethylquinoline
Vzorec: C₁₁H₈F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100261
CAS číslo: 15912-66-0