Tisk…
4-Chloro-6-trifluoromethoxyquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC407013-1G PC407013-250MG
APOSPC407013-1GEA 7410 CZK
APOSPC407013-1G APOSPC407013-250MG
4-Chloro-6-trifluoromethoxyquinoline
4-Chloro-6-trifluoromethoxyquinoline
Vzorec: C₁₀H₅ClF₃NO
MW: 247,601 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684224
CAS číslo: 927800-55-3