Tisk…
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC407010-100MG PC407010-1G PC407010-250MG
APOSPC407010-100MGEA 2280 CZK
APOSPC407010-100MG APOSPC407010-1G APOSPC407010-250MG
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-(piperazin-1-yl)quinoline
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Vzorec: C₁₅H₁₃F₆N₃
MW: 349.274 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07700226
CAS číslo: 401567-76-8