Tisk…
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4059-100MG PC4059-250MG
APOSPC4059-100MGEA 1820 CZK
APOSPC4059-100MG APOSPC4059-250MG
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
Vzorec: C₁₀H₉F₃O
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772919
CAS číslo: 166947-09-7