Tisk…
(2R,3R,4S,5S)-4-Fluorocubane-1-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC405710-1G PC405710-250MG
APOSPC405710-1GEA 128610 CZK
APOSPC405710-1G APOSPC405710-250MG
(2R,3R,4S,5S)-4-Fluorocubane-1-carboxylic acid 95%
(2R,3R,4S,5S)-4-Fluorocubane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇FO₂
MW: 166,149 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20645019
CAS číslo: 145193-69-7