Tisk…
(1S,2R,3R,8S)-4-(Fluoromethyl)cubane-1-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC405709-1G PC405709-250MG
APOSPC405709-1GEA 128610 CZK
APOSPC405709-1G APOSPC405709-250MG
(1S,2R,3R,8S)-4-(Fluoromethyl)cubane-1-carboxylic acid 95%
(1S,2R,3R,8S)-4-(Fluoromethyl)cubane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24502265
CAS číslo: 1350821-83-8