((1S,2R,3R,8S)-4-Fluorocuban-1-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC405708-1G
PC405708-250MG
APOSPC405708-1GEA
128610
CZK
APOSPC405708-1G
APOSPC405708-250MG
((1S,2R,3R,8S)-4-Fluorocuban-1-yl)methanol 95%
((1S,2R,3R,8S)-4-Fluorocuban-1-yl)methanol
Vzorec:
C₉H₉FO MW: 152,166 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28955862 CAS číslo: 167496-73-3 |