Tisk…
2-Amino-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC405702-1G PC405702-250MG
APOSPC405702-1GEA 79350 CZK
APOSPC405702-1G APOSPC405702-250MG
2-Amino-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid hydrochloride
2-Amino-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₀FNO₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29060099
CAS číslo: 1934367-59-5