Tisk…
1-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC405700-1G PC405700-250MG
APOSPC405700-1GEA 118030 CZK
APOSPC405700-1G APOSPC405700-250MG
1-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethan-1-one
1-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)ethan-1-one
Vzorec: C₇H₉FO
MW: 128.144 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD24709482
CAS číslo: 262852-00-6