Tisk…
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC405699-1G PC405699-250MG
APOSPC405699-1GEA 68440 CZK
APOSPC405699-1G APOSPC405699-250MG
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxamide
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxamide
Vzorec: C₆H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19207132
CAS číslo: 146038-55-3