(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
{3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}methanol
PC405698-250MG
PC405698-100MG
APOSPC405698-250MGEA
72410
CZK
APOSPC405698-250MG
APOSPC405698-100MG
(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol 97%
(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol
Vzorec:
C₆H₉FO Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD29037345 CAS číslo: 262852-01-7 |