Tisk…
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC405696-1G PC405696-250MG
APOSPC405696-1GEA 68440 CZK
APOSPC405696-1G APOSPC405696-250MG
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanol
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanol
Vzorec: C₁₂H₁₃FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29037343
CAS číslo: 1934767-33-5