Tisk…
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC405695-1G PC405695-500MG
APOSPC405695-1GEA 116050 CZK
APOSPC405695-1G APOSPC405695-500MG
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29037342
CAS číslo: 1980053-59-5