Tisk…
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC405694-1G PC405694-250MG
APOSPC405694-1GEA 68440 CZK
APOSPC405694-1G APOSPC405694-250MG
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanamine
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanamine
Vzorec: C₁₂H₁₄FN
MW: 191,245 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29037341
CAS číslo: 1934501-42-4