Tisk…
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC405693-1G PC405693-250MG
APOSPC405693-1GEA 88940 CZK
APOSPC405693-1G APOSPC405693-250MG
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₂FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29037340
CAS číslo: 1936606-29-9