Tisk…
1-Fluoro-3-(4-iodophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC405692-1G PC405692-250MG
APOSPC405692-1GEA 103480 CZK
APOSPC405692-1G APOSPC405692-250MG
1-Fluoro-3-(4-iodophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-Fluoro-3-(4-iodophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Vzorec: C₁₁H₁₀FI
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29037339
CAS číslo: 1934526-34-7