Tisk…
1-Fluoro-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC405691-1G PC405691-250MG
APOSPC405691-1GEA 54220 CZK
APOSPC405691-1G APOSPC405691-250MG
1-Fluoro-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
1-Fluoro-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
Vzorec: C₁₁H₁₁F
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29037338
CAS číslo: 146038-61-1