Tisk…
1-(4-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC405686-1G PC405686-250MG
APOSPC405686-1GEA 47280 CZK
APOSPC405686-1G APOSPC405686-250MG
1-(4-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-(4-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Vzorec: C₁₁H₁₁F
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18826721
CAS číslo: 271767-84-1