Tisk…
1-(3-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC405685-1G PC405685-250MG
APOSPC405685-1GEA 47280 CZK
APOSPC405685-1G APOSPC405685-250MG
1-(3-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-(3-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Vzorec: C₁₁H₁₁F
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27996102
CAS číslo: 1823878-55-2