3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC405677-1G
PC405677-5G
APOSPC405677-1GEA
12010
CZK
APOSPC405677-1G
APOSPC405677-5G
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid 97%
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid
Vzorec:
C₇H₄ClF₅O₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16652415 CAS číslo: 1448317-67-6 |