Tisk…
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC405674-25G PC405674-5G PC405674-1G
APOSPC405674-25GEA 89270 CZK
APOSPC405674-25G APOSPC405674-5G APOSPC405674-1G
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)aniline
Vzorec: C₆H₄Cl₂F₅NS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22201015
CAS číslo: 149757-20-0