Tisk…
3-(Pentafluorothio)thiophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC405648-1G PC405648-250MG
APOSPC405648-1GEA 7440 CZK
APOSPC405648-1G APOSPC405648-250MG
3-(Pentafluorothio)thiophenol
3-(Pentafluorothio)thiophenol
Vzorec: C₆H₅F₅S₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD27664885
CAS číslo: 1820618-54-9