1-(Pentafluorosulphanyl)-3-bromo-5-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC405636-1G
PC405636-250MG
APOSPC405636-1GEA
17990
CZK
APOSPC405636-1G
APOSPC405636-250MG
1-(Pentafluorosulphanyl)-3-bromo-5-nitrobenzene
1-(Pentafluorosulphanyl)-3-bromo-5-nitrobenzene
Vzorec:
C₆H₃BrF₅NO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD27664831 CAS číslo: 871507-63-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |