Tisk…
3-(4-Fluorophenyl)oxetan-3-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC405504-1G PC405504-250MG PC405504-500MG
APOSPC405504-1GEA 31480 CZK
APOSPC405504-1G APOSPC405504-250MG APOSPC405504-500MG
3-(4-Fluorophenyl)oxetan-3-amine 95%
3-(4-Fluorophenyl)oxetan-3-amine
Vzorec: C₉H₁₀FNO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18251061
CAS číslo: 1260672-73-8