3-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
PC404591-1G
PC404591-250MG
APOSPC404591-1GEA
10250
CZK
APOSPC404591-1G
APOSPC404591-250MG
3-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
3-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
Vzorec:
C₉H₅BrFNO MW: 242.045 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13192868 CAS číslo: 1065087-83-3 |