Tisk…
4-Bromo-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC404590-1G PC404590-5G
APOSPC404590-1GEA 0 CZK
APOSPC404590-1G APOSPC404590-5G
4-Bromo-6,8-difluoro-2-methylquinoline
4-Bromo-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₆BrF₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12675031
CAS číslo: 1189106-86-2