Tisk…
4-Chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC404589-1G PC404589-5G
APOSPC404589-1GEA 9760 CZK
APOSPC404589-1G APOSPC404589-5G
4-Chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
4-Chloro-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₆ClF₂N
MW: 213.611 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11501277
CAS číslo: 288151-31-5