Tisk…
4-Bromo-7,8-difluoroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC404584-1G PC404584-5G
APOSPC404584-1GEA 6450 CZK
APOSPC404584-1G APOSPC404584-5G
4-Bromo-7,8-difluoroquinoline
4-Bromo-7,8-difluoroquinoline
Vzorec: C₉H₄BrF₂N
MW: 244,036 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12674974
CAS číslo: 1189106-43-1