Tisk…
4-Amino-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC404575-1G PC404575-5G
APOSPC404575-1GEA 8100 CZK
APOSPC404575-1G APOSPC404575-5G
4-Amino-6,8-difluoro-2-methylquinoline
4-Amino-6,8-difluoro-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₈F₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11053597
CAS číslo: 288151-32-6