Tisk…
6-Fluoro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC404574-1G PC404574-5G
APOSPC404574-1GEA 8570 CZK
APOSPC404574-1G APOSPC404574-5G
6-Fluoro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
6-Fluoro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Vzorec: C₁₅H₁₀FNO
MW: 239.244 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11505230
CAS číslo: 103914-44-9