Tisk…
4-Amino-8-fluoroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC404562-1G PC404562-5G
APOSPC404562-1GEA 12140 CZK
APOSPC404562-1G APOSPC404562-5G
4-Amino-8-fluoroquinoline
4-Amino-8-fluoroquinoline
Vzorec: C₉H₇FN₂
MW: 162.164 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037191
CAS číslo: 148401-38-1