Tisk…
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC404538-1G PC404538-250MG
APOSPC404538-1GEA 7050 CZK
APOSPC404538-1G APOSPC404538-250MG
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₃
MW: 246,183 g/mol
Bod tání: 104…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11037007
CAS číslo: 936727-93-4