Tisk…
4-(5-Fluoro-2-methyl-benzyl)-piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC404523-1G PC404523-250MG
APOSPC404523-1GEA 0 CZK
APOSPC404523-1G APOSPC404523-250MG
4-(5-Fluoro-2-methyl-benzyl)-piperidine
4-(5-Fluoro-2-methyl-benzyl)-piperidine
Vzorec: C₁₃H₁₈FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05863585
CAS číslo: 782504-69-2