Tisk…
cis-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC404513-1G PC404513-250MG
APOSPC404513-1GEA 14490 CZK
APOSPC404513-1G APOSPC404513-250MG
cis-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(3-fluorophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₆FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26936315
CAS číslo: 1980007-29-1