Tisk…
cis-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC404511-1G PC404511-250MG
APOSPC404511-1GEA 14950 CZK
APOSPC404511-1G APOSPC404511-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-trifluoromethylphenyl)-aziridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₆F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26936313
CAS číslo: 1980007-28-0