4-Amino-8-fluoro-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
8-Fluoro-2-methylquinolin-4-amine, 4-Amino-8-fluoro-2-methyl-1-azanaphthalene
PC404504-1G
PC404504-5G
APOSPC404504-1GEA
9760
CZK
APOSPC404504-1G
APOSPC404504-5G
4-Amino-8-fluoro-2-methylquinoline
4-Amino-8-fluoro-2-methylquinoline
Vzorec:
C₁₀H₉FN₂ MW: 176.19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09787728 CAS číslo: 288151-34-8 |