7-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
7-Fluoro-4-hydroxy-2-methyl-1-azanaphthalene, 7-Fluoro-2-methylquinolin-4-ol
PC404503-1G
PC404503-5G
APOSPC404503-1GEA
9530
CZK
APOSPC404503-1G
APOSPC404503-5G
7-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
7-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Vzorec:
C₁₀H₈FNO MW: 177.175 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02684201 CAS číslo: 18529-03-8 |