Tisk…
6-Fluoro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrimidine-5,7(1H,6H)-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
PC404015-1G PC404015-250MG
APOSPC404015-1GEA 12200 CZK
APOSPC404015-1G APOSPC404015-250MG
6-Fluoro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrimidine-5,7(1H,6H)-dione
6-Fluoro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrimidine-5,7(1H,6H)-dione
Vzorec: C₅H₃FN₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32264095
CAS číslo: 105441-05-2