1-(2-Fluoroethyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC404014-1G
PC404014-25G
PC404014-5G
APOSPC404014-1GEA
622
CZK
APOSPC404014-1G
APOSPC404014-25G
APOSPC404014-5G
1-(2-Fluoroethyl)-1H-pyrazole
1-(2-Fluoroethyl)-1H-pyrazole
Vzorec:
C₅H₇FN₂ MW: 114.121 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23972194 CAS číslo: 139578-67-9 |